Tlačiť
Bromomethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
303208-10G 303208-1G
SIAL303208-10GEA 528.68 EUR
SIAL303208-10G SIAL303208-1G
Bromomethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Bromomethyl acetate
Vzorec: H₃CCOOCH₂Br
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000170
Číslo CAS: 590-97-6
EINECS: 209-696-2
OSN: 3272
ADR: 3,III