Tlačiť
5-Bromopentyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-Bromoamyl acetate, Acetic acid 5-bromoamyl ester, Acetic acid 5-bromopentyl ester
A15549.14 A15549.06 A15549.22
A15549.14EA 60.48 EUR
A15549.14 A15549.06 A15549.22
5-Bromopentyl acetate ≥98%
5-Bromopentyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 15848-22-3 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)5Br Formula Weight: 209.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 109-110°/15mm Beilstein Reference: 1752109 MDL No.: MFCD00039204
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
Mw: 209.08
Teplota varu: 109…110 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.255
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039204
Číslo CAS: 15848-22-3
EINECS: 239-961-8