Tlačiť
4-Nitrophenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
N8130-100G N8130-10G N8130-25G N8130-5G
SIALN8130-100GEA 315.24 EUR
SIALN8130-100G SIALN8130-10G SIALN8130-25G SIALN8130-5G
4-Nitrophenyl acetate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl acetate
Vzorec: C₈H₇NO₄
Mw: 181.15
Teplota tavenia: 76…79 °C
Číslo MDL: MFCD00007326
Číslo CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5