4-Nitrophenyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
L00314.09
L00314.18
L00314.09EA
50.47
EUR
L00314.09
L00314.18
4-Nitrophenyl acetate ≥98%
4-Nitrophenyl acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 830-03-5
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 515874
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Mw: 181.15 Teplota tavenia: 77…79 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007326 Číslo CAS: 830-03-5 EINECS: 212-593-5 |