Tlačiť
4-Nitrophenyl acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128750250 128751000 128750050
ACRO128750250EA 89.05 EUR
ACRO128750250 ACRO128751000 ACRO128750050
4-Nitrophenyl acetate 97%
4-Nitrophenyl acetate
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 76…79 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00007326
Číslo CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 79 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)