Tlačiť
4-Chlorobutyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid 4-chlorobutyl ester
B22582.14 B22582.22 B22582.36
B22582.14EA 54.88 EUR
B22582.14 B22582.22 B22582.36
4-Chlorobutyl acetate ≥98%
4-Chlorobutyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 6962-92-1 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl Formula Weight: 150.61 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 81-83°/11mm Beilstein Reference: 1749681 MDL No.: MFCD00001013
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Mw: 150.6
Teplota varu: 81…83 °C (11 mmHg)
Hustota: 1.076
Teplota vzplanutia: 64 °C (147 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001013
Číslo CAS: 6962-92-1
EINECS: 230-158-8