4-Bromobutyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15632.09
A15632.18
A15632.30
A15632.09EA
64.58
EUR
A15632.09
A15632.18
A15632.30
4-Bromobutyl acetate ≥98%
4-Bromobutyl acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 4753-59-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Br
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 96-97°/15mm
Beilstein Reference: 1749695
MDL No.: MFCD00000263
Vzorec:
C₆H₁₁BrO₂ Teplota varu: 96…97 °C (15 mmHg) Hustota: 1,348 Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000263 Číslo CAS: 4753-59-7 EINECS: 225-277-7 |