Tlačiť
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
537527-1L 537527-4L
SIAL537527-1LEA 98.28 EUR
SIAL537527-1L SIAL537527-4L
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Mw: 176.21
Teplota varu: 210
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.0114 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00041928
Číslo CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1