Tlačiť
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
257420010 257420025
ACRO257420010EA 98.28 EUR
ACRO257420010 ACRO257420025
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Mw: 176.21
Teplota varu: 210…220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041928
Číslo CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %