Tlačiť
Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
520764-1G 520764-25G 520764-5G
SIAL520764-1GEA 153.01 EUR
SIAL520764-1G SIAL520764-25G SIAL520764-5G
Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Pd
Mw: 224.51
Teplota tavenia: 205
Číslo MDL: MFCD00012453
Číslo CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4