Tlačiť
Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
205869-10G 205869-1G 205869-2G
SIAL205869-10GEA 1086.64 EUR
SIAL205869-10G SIAL205869-1G SIAL205869-2G
Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Pd
Teplota tavenia: 205 °C
Číslo MDL: MFCD00012453
Číslo CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4