Tlačiť
Palladium(II) acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18056.0001 8.18056.0005
8.18056.0001EA 381.73 EUR
8.18056.0001 8.18056.0005
Palladium(II) acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Pd
Mw: 224.51
Teplota tavenia: 205
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012453
Číslo CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)