Tlačiť
Manganese(III) acetate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215880-100G 215880-25G 215880-5G
SIAL215880-100GEA 760.53 EUR
SIAL215880-100G SIAL215880-25G SIAL215880-5G
Manganese(III) acetate dihydrate, Sigma-Aldrich®
Manganese(III) acetate dihydrate
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mn·2H₂O
Číslo MDL: MFCD00150022
Číslo CAS: 19513-05-4
EINECS: 213-602-5