Tlačiť
Cerium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
367753-250G 367753-50G
SIAL367753-250GEA 308.86 EUR
SIAL367753-250G SIAL367753-50G
Cerium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Cerium triacetate hydrate
Vzorec: C₆H₉CeO₆·H₂O
Mw: 1263.23
Číslo MDL: MFCD00150533
Číslo CAS: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0