Cerium triacetate hydrate ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44433.09
44433.18
44433.30
44433.09EA
89.05
EUR
44433.09
44433.18
44433.30
Cerium triacetate hydrate ≥99.995% (metals basis)
Cerium triacetate hydrate
Purity: 99.995%
CAS No.: 206996-60-3
Molecular Formula: C6H9CeO6.xH2O
Formula Weight: 317.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00051060
Vzorec:
C₆H₉CeO₆·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150533 Číslo CAS: 206996-60-3 EINECS: 208-654-0 |