Tlačiť
Cadmium acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
229490-25G 229490-5G
SIAL229490-25GEA 229.44 EUR
SIAL229490-25G SIAL229490-5G
Cadmium acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Cadmium acetate hydrate
Vzorec: (H₃CCOO)₂Cd·H₂O
Číslo CAS: 89759-80-8
EINECS: 208-853-2
OSN: 2570
ADR: 6.1,III