Formaldehyde diethyl acetal ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethylal, Diethoxymethane
Stabilizácia:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 462-95-3
Molecular Formula: CH3CH2OCH2OCH2CH3
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -5°(23°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.831
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -66°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 1697253
UN No.: 2373
MDL No.: MFCD00009246
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ Mw: 104.15 Teplota varu: 87…88 °C Teplota tavenia: –66 °C Hustota: 0.831 Teplota vzplanutia: –5 °C (23 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009246 Číslo CAS: 462-95-3 EINECS: 207-330-6 OSN: 2373 ADR: 3 II |