Tlačiť
Formaldehyde diethyl acetal ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylal, Diethoxymethane
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
B23134.AE B23134.AP
B23134.AEEA 64.09 EUR
B23134.AE B23134.AP
Formaldehyde diethyl acetal ≥99% stabilised
Formaldehyde diethyl acetal
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 462-95-3 Molecular Formula: CH3CH2OCH2OCH2CH3 Formula Weight: 104.15 Flash Point: -5°(23°F) Physical Form: Liquid Density: 0.831 Refractive Index: 1.3740 Melting Point: -66° Boiling Point: 87-88° Beilstein Reference: 1697253 UN No.: 2373 MDL No.: MFCD00009246
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Mw: 104.15
Teplota varu: 87…88 °C
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 0.831
Teplota vzplanutia: –5 °C (23 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009246
Číslo CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
OSN: 2373
ADR: 3 II