Tlačiť
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
L02743.14 L02743.22
L02743.14EA 34.93 EUR
L02743.14 L02743.22
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate ≥99%
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 207386-91-2 Molecular Formula: C18H14N2O2.H2SO4.H2O Formula Weight: 406.42 (388.40anhy) Melting Point: 176-179° Beilstein Reference: 3760550
Vzorec: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Mw: 388.4
Teplota tavenia: 176…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149610
Číslo CAS: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1