Tlačiť
Cytochalasin D (from Zygosporium mansoni), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 7(S),18(R)-Dihydroxy-16(S),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(E),19(E)-triene-1,17-dione 21(R)-acetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
C8273-10MG C8273-1MG C8273-5MG
SIALC8273-10MGEA 1273.97 EUR
SIALC8273-10MG SIALC8273-1MG SIALC8273-5MG
Cytochalasin D (from Zygosporium mansoni), Sigma-Aldrich®
Cytochalasin D
Vzorec: C₃₀H₃₇NO₆
Mw: 507.63
Číslo MDL: MFCD00077706
Číslo CAS: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
OSN: 1544
ADR: 6.1 II