Tlačiť
Cytochalasin B (from Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
M-Clarity™ quality level = MQ300
C6762-1MG C6762-25MG C6762-50MG C6762-5MG C6762-10MG
SIALC6762-1MGEA 169.27 EUR
SIALC6762-1MG SIALC6762-25MG SIALC6762-50MG SIALC6762-5MG SIALC6762-10MG
Cytochalasin B (from Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Cytochalasin B
Vzorec: C₂₉H₃₇NO₅
Mw: 479.62
Číslo MDL: MFCD00077704
Číslo CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
OSN: 1544
ADR: 6.1 II