Tlačiť
Cytochalasin B
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
228090010 228090050 228090250
ACRO228090010EA 113.12 EUR
ACRO228090010 ACRO228090050 ACRO228090250
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Vzorec: C₂₉H₃₇NO₅
Mw: 479.62
Teplota tavenia: 218…223 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00077704
Číslo CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
OSN: 1544
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %