Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25102.06
B25102.14
B25102.22
B25102.06EA
50.14
EUR
B25102.06
B25102.14
B25102.22
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 14114-05-7
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 6413483
Vzorec:
C₂₁H₂₀BrP Teplota tavenia: 183…186 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011872 Číslo CAS: 14114-05-7 EINECS: 237-970-1 |