Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14647.09
A14647.18
A14647.30
A14647.09EA
55.35
EUR
A14647.09
A14647.18
A14647.30
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7333-52-0
Molecular Formula: C23H24BrP
Formula Weight: 411.33
Melting Point: 262-266°
Beilstein Reference: 3580193
Vzorec:
C₂₃H₂₄BrP Mw: 411.32 Teplota tavenia: 262…266 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051880 Číslo CAS: 7333-52-0 |