Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14298.06
A14298.14
A14298.22
A14298.06EA
42.86
EUR
A14298.06
A14298.14
A14298.22
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide ≥98%
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 7333-51-9
Molecular Formula: C24H26BrP
Formula Weight: 425.36
Melting Point: 265-272°
Beilstein Reference: 3581012
Vzorec:
C₂₄H₂₆BrP Mw: 425.35 Teplota tavenia: 265…272 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00031667 Číslo CAS: 7333-51-9 EINECS: 230-834-2 |