Benzyl cyanoacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cyanoacetic benzyl ester, Phenylmethyl cyanoacetate
L06644.14
L06644.22
AB143945.0100
L06644.14EA
117.53
EUR
L06644.14
L06644.22
ABCRAB143945.0100
Benzyl cyanoacetate ≥97%
Benzyl cyanoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 14447-18-8
Molecular Formula: NCCH2CO2CH2C6H5
Formula Weight: 175.18
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Teplota varu: 140 °C (0,8 mmHg) Teplota tavenia: 26…30 °C Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051719 Číslo CAS: 14447-18-8 |