Tlačiť
Benzyl chloroacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
336160050 336160250
ACRO336160050EA 63.29 EUR
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62
Teplota varu: 132 °C (12 mmHg)
Hustota: 1.22 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00157062
Číslo CAS: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %