Tlačiť
Carbazole 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 35.21 EUR
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Carbazole 96%
Carbazole
Vzorec: C₁₂H₉N
Mw: 167.21
Teplota varu: 355 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 240…246 °C
Teplota vzplanutia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004960
Číslo CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %