Tlačiť
Butyltin hydroxide oxide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
A18290.22 A18290.36
A18290.22EA 92.26 EUR
A18290.22 A18290.36
Butyltin hydroxide oxide 95%
Butyltin hydroxide oxide
Purity: 95% CAS No.: 2273-43-0 Molecular Formula: CH3(CH2)3Sn(=O)OH Formula Weight: 208.81 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013927
Vzorec: C₄H₁₀O₂Sn
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013927
Číslo CAS: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
OSN: 3146
ADR: 6.1,III