Tlačiť
Methyl benzenesulphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
413991000 413990250
ACRO413991000EA 103.89 EUR
ACRO413991000 ACRO413990250
Methyl benzenesulphonate 99%
Methyl benzenesulphonate
Vzorec: C₇H₈O₃S
Mw: 172.2
Teplota varu: 280 °C
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1.3 g/cm³
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014737
Číslo CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥98.5 %