Tlačiť
Methyl benzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
165956-100G 165956-500G
SIAL165956-100GEA 106.7 EUR
SIAL165956-100G SIAL165956-500G
Methyl benzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl benzenesulphonate
Vzorec: C₇H₈O₃S
Mw: 172.2
Teplota varu: 75 °C (0.3 mmHg)
Teplota tavenia: 4.5
Hustota: 1.2889 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00014737
Číslo CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
OSN: 3265
ADR: 8 III