Benzamidine hydrochloride hydrate, (H₂O 10-14%) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16002.06
A16002.14
A16002.22
A16002.06EA
41.32
EUR
A16002.06
A16002.14
A16002.22
Benzamidine hydrochloride hydrate, (H₂O 10-14%) ≥98%
Benzamidine hydrochloride hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 206752-36-5
Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O
Formula Weight: 156.62(anhy)
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 3594959
Vzorec:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Teplota tavenia: 82…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066285 Číslo CAS: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |