Tlačiť
Benzamidine hydrochloride hydrate, (H₂O 10-14%) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16002.06 A16002.14 A16002.22
A16002.06EA 41.32 EUR
A16002.06 A16002.14 A16002.22
Benzamidine hydrochloride hydrate, (H₂O 10-14%) ≥98%
Benzamidine hydrochloride hydrate
Purity: 98% CAS No.: 206752-36-5 Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O Formula Weight: 156.62(anhy) Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 3594959
Vzorec: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Teplota tavenia: 82…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066285
Číslo CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4