Tlačiť
Benzamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
434760-25G 434760-5G
SIAL434760-25GEA 795.43 EUR
SIAL434760-25G SIAL434760-5G
Benzamidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Benzamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂
Teplota tavenia: 174…179 °C
Číslo MDL: MFCD00066285
Číslo CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4