Benzamidine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
401790250
401791000
401790050
401795000
ACRO401790250EA
143.6
EUR
ACRO401790250
ACRO401791000
ACRO401790050
ACRO401795000
Benzamidine hydrochloride 99%
Benzamidine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉ClN₂ Teplota tavenia: 167…171 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066285 Číslo CAS: 1670-14-0 EINECS: 216-795-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |