Tlačiť
Barium hydroxide monohydrate ≥95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
45888.22 45888.36
45888.22EA 51.34 EUR
45888.22 45888.36
Barium hydroxide monohydrate ≥95%
Barium hydroxide monohydrate
Purity: 95% CAS No.: 22326-55-2 Molecular Formula: H2Ba2O2.H2O Formula Weight: 189.38 (171.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.743 Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149151
Vzorec: H₂BaO₂·1H₂O
Hustota: 3,743
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149151
Číslo CAS: 22326-55-2
EINECS: 241-234-5
OSN: 3262
ADR: 8,III