Tlačiť
Ammonium hexachloroosmate(IV) ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diammonium hexachloroosmate
10823.02 10823.03 10823.06
10823.02EA 166.87 EUR
10823.02 10823.03 10823.06
Ammonium hexachloroosmate(IV) ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Purity: 99.99% CAS No.: 12125-08-5 Molecular Formula: H8Cl6N2Os Formula Weight: 438.99 Physical Form: Powder Density: 2.9 Appearance: Brown to black Melting Point: 170° subl. Merck Reference: 14,536 MDL No.: MFCD00010883
Vzorec: H₈Cl₆N₂Os
Teplota tavenia: 170 °C (subl.)
Hustota: 2,9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010883
Číslo CAS: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
Merck Index: 14,536