Ammonium hexachloroosmate(IV) ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10823.02
10823.03
10823.06
10823.02EA
166.87
EUR
10823.02
10823.03
10823.06
Ammonium hexachloroosmate(IV) ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Powder
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Vzorec:
H₈Cl₆N₂Os Teplota tavenia: 170 °C (subl.) Hustota: 2,9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010883 Číslo CAS: 12125-08-5 EINECS: 235-188-5 Merck Index: 14,536 |