Tlačiť
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4902-100MG D4902-1G D4902-25MG D4902-500MG
SIALD4902-100MGEA 132.37 EUR
SIALD4902-100MG SIALD4902-1G SIALD4902-25MG SIALD4902-500MG
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dexamethasone
Vzorec: C₂₂H₂₉FO₅
Teplota tavenia: 268…271 °C
Číslo MDL: MFCD00064136
Číslo CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9