Tlačiť
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9184-100MG D9184-1G D9184-5G
SIALD9184-100MGEA 346.89 EUR
SIALD9184-100MG SIALD9184-1G SIALD9184-5G
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dexamethasone
Vzorec: C₂₂H₂₉FO₅
Mw: 392.47
Teplota tavenia: 268…271 °C
Číslo MDL: MFCD00064136
Číslo CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9