Tlačiť
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
M-Clarity™ quality level = MQ200
D1756-100MG D1756-25MG D1756-1G D1756-500MG D1756-5G
SIALD1756-100MGEA 186.92 EUR
SIALD1756-100MG SIALD1756-25MG SIALD1756-1G SIALD1756-500MG SIALD1756-5G
Dexamethasone, Sigma-Aldrich®
Dexamethasone
Vzorec: C₂₂H₂₉FO₅
Teplota tavenia: 268…271 °C
Číslo MDL: MFCD00064136
Číslo CAS: 50-02-2
EINECS: 200-003-9