Dexamethasone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
A17590.06
A17590.03
A17590.14
A17590.06EA
575.61
EUR
A17590.06
A17590.03
A17590.14
Dexamethasone ≥98%
Dexamethasone
Purity: 98%
CAS No.: 50-02-2
Molecular Formula: C22H29FO5
Formula Weight: 392.47
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 2066651
Merck Reference: 14,2943
Optical Rotation: +75° (c=1 in doxane)
MDL No.: MFCD00064136
Anti-inflammatory glucocorticoid
Vzorec:
C₂₂H₂₉FO₅ Teplota tavenia: ∼ 260 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064136 Číslo CAS: 50-02-2 EINECS: 200-003-9 Merck Index: 14,2943 |