Tlačiť
(±)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DL-Camphor-10-sulphonic acid, (±)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, (7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
147923-100G 147923-500G
SIAL147923-100GEA 58.56 EUR
SIAL147923-100G SIAL147923-500G
(±)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Camphor-10-sulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Číslo MDL: MFCD00074827
Číslo CAS: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0