Tlačiť
(±)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DL-Camphor-10-sulphonic acid, (±)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, (7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid
A12620.22 A12620.36
A12620.22EA 49.34 EUR
A12620.22 A12620.36
(±)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
(±)-Camphor-10-sulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 5872-08-2 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 3205973 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00074827
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄S
Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074827
Číslo CAS: 5872-08-2
EINECS: 227-527-0
ADR: 8,III