(±)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
DL-Camphor-10-sulphonic acid, (±)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, (7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid
A12620.22
A12620.36
A12620.22EA
49.34
EUR
A12620.22
A12620.36
(±)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
(±)-Camphor-10-sulphonic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5872-08-2
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3205973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00074827
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄S Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00074827 Číslo CAS: 5872-08-2 EINECS: 227-527-0 ADR: 8,III |