4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17664.03
L17664.06
L17664.03EA
96.67
EUR
L17664.03
L17664.06
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1623-92-3
Molecular Formula: C12H9ClO3S
Formula Weight: 268.72
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 180°/5mm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00625748
Vzorec:
C₁₂H₉ClO₃S Teplota varu: 180 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 42…45 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00625748 Číslo CAS: 1623-92-3 OSN: 3260 ADR: 8,II |