4-Pentylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
A19929.88
A19929.09
A19929.88EA
40.51
EUR
A19929.88
A19929.09
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 73948-18-2
Molecular Formula: C11H15ClO2S
Formula Weight: 246.76
Melting Point: 39-44°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00173759
Vzorec:
C₁₁H₁₅ClO₂S Teplota tavenia: 39…44 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00173759 Číslo CAS: 73948-18-2 OSN: 3261 ADR: 8,II |