Tlačiť
4-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
120502-25G 120502-5G
SIAL120502-25GEA 267.95 EUR
SIAL120502-25G SIAL120502-5G
4-Nitrobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆N₂O₄S
Teplota tavenia: 187 °C
Číslo MDL: MFCD00007937
Číslo CAS: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6