Tlačiť
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxyphenylamidine hydrochloride, 4-Hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
H31566.03 H31566.09
H31566.03EA 36.5 EUR
H31566.03 H31566.09
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 38148-63-9 Molecular Formula: C7H8N2O.HCl Formula Weight: 172.61 Melting Point: 221-224° MDL No.: MFCD00136405
Vzorec: C₇H₉ClN₂O
Teplota tavenia: 221…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136405
Číslo CAS: 38148-63-9