Tlačiť
4-Hydroxybenzamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
270253-25G 270253-5G
SIAL270253-25GEA 148.01 EUR
SIAL270253-25G SIAL270253-5G
4-Hydroxybenzamide, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzamide
Vzorec: C₇H₇NO₂
Číslo MDL: MFCD00007997
Číslo CAS: 619-57-8
EINECS: 210-602-7