Tlačiť
4-Hydroxybenzamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24222.06 B24222.14
B24222.06EA 58.16 EUR
B24222.06 B24222.14
4-Hydroxybenzamide ≥98%
4-Hydroxybenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 619-57-8 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 159-162° Beilstein Reference: 1906921
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007997
Číslo CAS: 619-57-8
EINECS: 210-602-7