Tlačiť
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
H53496.06 H53496.14
H53496.06EA 90.65 EUR
H53496.06 H53496.14
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
4-Fluorobenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 456-06-4 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00060562
Vzorec: C₇H₇FN₂O
Teplota tavenia: 160…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060562
Číslo CAS: 456-06-4